262544
Heptadecafluoro-1-iodooctane
98%
Sinónimos:
1-Iodoperfluorooctane, Heptadecafluorooctyl iodide, Perfluorooctyl iodide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
contiene
copper pellets as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.329 (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
densidad
2.067 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
iodo
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C8F17I/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)26
Clave InChI
KWXGJTSJUKTDQU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
115 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?