Merck
CDS003370
Sigma-Aldrich
4′-methylbiphenyl-4-carboxylic acid
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 85,40
US$ 85,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 2 días laborables (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 85,40
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H12O2
Peso molecular:
212.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
US$ 85,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 2 días laborables (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C(O)=O
InChI
1S/C14H12O2/c1-10-2-4-11(5-3-10)12-6-8-13(9-7-12)14(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
RZOCCLOTCXINRG-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)