CDS003013
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carbaldehyde
AldrichCPR
Sinónimos:
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde, 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4carbaldehyde, 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole, 4-Formyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Seleccione un Tamaño
US$ 85,40
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 85,40
Productos recomendados
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.497
densidad
1.423 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
FC1(F)Oc2cccc(C=O)c2O1
InChI
1S/C8H4F2O3/c9-8(10)12-6-3-1-2-5(4-11)7(6)13-8/h1-4H
Clave InChI
NIBFJPXGNVPNHK-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)