Documentos clave
CAD7950
Laboratory pipetting needle with 90° blunt ends
gauge 20, L 4 in., 304 stainless steel hub
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 1.110,00
US$ 1.110,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 1.110,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122002
NACRES:
NB.03
US$ 1.110,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
304 stainless steel hub
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Cadence Science 7950
Longitud
4 in.
manómetro
20
Categorías relacionadas
Descripción general
Pipetting needles are available in a wide choice of sizes for use in laboratory procedures. All needles are made with type 304 stainless steel cannula.
Catalog numbers CAD7950 to CAD7957 needles are fitted with stainless steel hubs for special applications with corrosive materials or critical procedures. Catalog numbers CAD7930 to CAD7942 needles are fitted with standard nickel plated Luer hubs. These needles are used in conjunction with both manual and automatic volumetric dispensers, dilutors, and pipettors.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1