Documentos clave
CAD7946
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
curved, size 16G, L × diam. 4 × 3 mm , ball
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 1.180,00
US$ 1.180,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 1.180,00
About This Item
Código UNSPSC:
42142609
NACRES:
NB.03
US$ 1.180,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
tamaño
16G
envase
pkg of 12 ea
L × diám.
4 × 3 mm , ball
Características y beneficios
  • Fixed shape from stainless steel tubing
  • Stainless steel balls
  • Can be cleaned and reused as needed
  • Non-sterile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)