Documentos clave
CAD4172
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 22, L 1 in.
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 454,00
US$ 454,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 454,00
About This Item
Código UNSPSC:
42142523
NACRES:
NB.03
US$ 454,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
descripción
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Cadence Science 4172
Longitud
1 in.
manómetro
22
Categorías relacionadas
Descripción general
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)