C49607
4-Chloromercuribenzoic acid
Sinónimos:
4-(Chloromercurio)benzoic acid, 4-(Hydroxymercuri)benzoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
ClHgC6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
357.16
Beilstein:
3662892
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Productos recomendados
descripción
cysteine active site modifier
mp
287 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc([Hg]Cl)cc1
InChI
1S/C7H5O2.ClH.Hg/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H,(H,8,9);1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
YFZOUMNUDGGHIW-UHFFFAOYSA-M
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?