Merck
C41703
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl methanesulfonate
≥99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SO3CH2CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
158.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.456 (lit.)
bp
125-126 °C/9 mmHg (lit.)
densidad
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CS(=O)(=O)OCCCl
InChI
1S/C3H7ClO3S/c1-8(5,6)7-3-2-4/h2-3H2,1H3
Clave InChI
FMMYTRQXHORTCU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
N G Fossett et al.
Mutation research, 331(2), 213-224 (1995-10-01)
The 2-chloroethyl methanesulfonate (2ClEMS)-induced alcohol dehydrogenase (Adh) null germline mutation frequency in treated Drosophila melanogaster second instar larval gonia was two orders of magnitude greater than the spontaneous mutation frequency. DNA sequence analysis of 83 Adh null mutations showed that