Merck
232963
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
185.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
131-132 °C/20 mmHg (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C9H6F3N/c10-9(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-13/h1-4H,5H2
Clave InChI
QNKOCFJZJWOXDE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile was used in the preparation of:
  • 1,4-bis[2-cyano-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)vinyl]benzene[1]
  • cyano-substituted distyrylbenzene derivative, novel n-type organic semiconductor[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A Steady Operation of n-Type Organic Thin-Film Transistors with Cyano-Substituted Distyrylbenzene Derivative.
Nagamatsu S, et al.
Applied Physics Express, 2(10), 101502-101502 (2009)
Immacolata Serra et al.
Marine biotechnology (New York, N.Y.), 21(2), 229-239 (2019-01-27)
A screening among marine yeasts was carried out for nitrile hydrolyzing activity. Meyerozyma guilliermondii LM2 (UBOCC-A-214008) was able to efficiently grow on benzonitrile and cyclohexanecarbonitrile (CECN) as sole nitrogen sources. A two-step one-pot method for obtaining cells of M. guilliermondii
Synthesis and FET characteristics of phenylene-vinylene and anthracene-vinylene compounds containing cyano groups.
Shoji K, et al.
Journal of Materials Chemistry, 20(31), 6472-6478 (2010)