Merck
C15605
Sigma-Aldrich
4,4′-Dithiodibutyric acid
95%
Sinónimos:
3-Carboxypropyl disulfide, Di(4-carboxybutyl) disulfide
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 75,40
50 G
US$ 281,00
US$ 75,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 75,40
50 G
US$ 281,00
About This Item
Fórmula lineal:
[-S(CH2)3CO2H]2
Número de CAS:
Peso molecular:
238.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 75,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
108-110 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)CCCSSCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O4S2/c9-7(10)3-1-5-13-14-6-2-4-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
YYSCJLLOWOUSHH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
4,4′-Dithiodibutyric acid is an organic sulfur compound, primarily used as a cross-linking agent in the synthesis of polymers and materials. [1]
Aplicación
4,4′-Dithiodibutyric acid can be used as:
  • A precursor to produce novel polythioester (PTE). [2]
  • A reactant in the production of chemically crosslinked epoxidized natural rubber.[1]
  • An alternative monolayer for protein chips. [3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Genome and proteome analysis of Rhodococcus erythropolis MI2: Elucidation of the 4, 4-dithiodibutyric acid catabolism
Khairy, et al.
PLoS ONE, 11, e0167539-e0167539 (2016)
Development and characterization of 4, 4?-dithiodibutyric acid as a monolayer for protein chip
Jang, et al.
Sensors and Materials, 18, 367-380 (2006)
Biodegradation of the organic disulfide 4, 4?-dithiodibutyric acid by Rhodococcus spp
Khairy, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 81, 8294-8306 (2015)
A Silvestri et al.
Nanoscale, 9(38), 14730-14739 (2017-09-28)
In the biomedical applications of nanoparticles (NPs), the proper choice of surface chemistry is a crucial aspect in their design. The nature of the coating can heavily impact the interaction of NPs with biomolecules, affect the state of aggregation, and