Merck
C117609
Sigma-Aldrich
Cyclopropanecarbonitrile
98%
Sinónimos:
Cyanocyclopropane, Cyclopropyl cyanide
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 51,60
US$ 51,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 51,60
About This Item
Fórmula lineal:
C3H5CN
Número de CAS:
Peso molecular:
67.09
Beilstein:
635790
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 51,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.421 (lit.)
bp
135 °C (lit.)
densidad
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
N#CC1CC1
InChI
1S/C4H5N/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-2H2
Clave InChI
AUQDITHEDVOTCU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)