C110604
Cyclooctylamine
97%
Sinónimos:
Aminocyclooctane
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
bp
190 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
density
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NC1CCCCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c9-8-6-4-2-1-3-5-7-8/h8H,1-7,9H2
InChI key
HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
145.4 °F - closed cup
flash_point_c
63 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?