Documentos clave
BR82121
BRAND® needle-valve stopcocks for burettes and automatic burettes with PTFE spindle
Lateral, for burette capacity 25 mL
Sinónimos:
Accessories, Burettes, Needle-valve stopcock, Stopcocks
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 148,00
US$ 148,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 148,00
About This Item
Código UNSPSC:
40141602
NACRES:
NB.43
US$ 148,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Materiales
polystyrene
Características
for burette capacity 25 mL
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 82121
Descripción general
Interchangeable PTFE valve spindle, PP cap and retention device. Valve opening 0-25.5 mm.
Please note: PTFE valve spindle operates smoothly yet is tight, even without lubrication, so there is no grease residue on the burette. The valve spindle is replaceable. Tight seal without force, a gentle turn is all it takes to close the burette valve.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)