BR81937
BRAND® burette straight stopcock
for burette capacity 25 mL, PTFE key
Sinónimos:
Accessories, Burette stopcock, Burettes, Stopcocks
Seleccione un Tamaño
US$ 85,40
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 85,40
Productos recomendados
Materiales
PTFE key
amber
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 81937
Categorías relacionadas
Descripción general
Waiting times:
BLAUBRAND® - waiting time 30 sec. SILBERBRAND - no waiting time
A waiting time is usually not necessary if a titration is performed (see DIN EN ISO 385).
All BLAUBRAND® burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)