Documentos clave
BR140007
BRAND® separating funnel with screw cap
size 1000 mL, polypropylene
Sinónimos:
Funnels, Separating funnels
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 373,00
US$ 373,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 373,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 373,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
conical PTFE stopcock
polypropylene
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 140007
tamaño
1000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Polypropylene, high clarity for observation of contents. With polypropylene screw cap and special conical PTFE stopcock with retention device. Autoclavable (121 °C).
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)