BR781303
BRAND® PCR tubes
capacity 0.2 mL, green tube, individual, attached flat cap
Sinónimos:
PCR, PCR Tubes, Tubes
Seleccione un Tamaño
US$ 95,60
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 95,60
Productos recomendados
Materiales
conical bottom
flat cap
green cap
green tube
polypropylene cap
polypropylene tube
descripción
thin-walled
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
individual, attached flat cap
envase
pack of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 781303
técnicas
PCR: suitable
capacidad
0.2 mL
Descripción general
Características y beneficios
- Thin walls for rapid heat transfer
- Tightly closing covers protect samples against evaporation
- Colors available for easy identification of samples
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)