BR780730
BRAND® micro tube without screw cap
capacity 0.5 mL, self-standing bottle, non-sterile
Sinónimos:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Tubes
Seleccione un Tamaño
US$ 185,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 185,00
Productos recomendados
Materiales
colorless tube
polypropylene tube
self-standing bottle
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
envase
pack of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 780730
capacidad
0.5 mL
tubo diám.
13 mm
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)