BR780555
Microtubes
polypropylene, 5 mL
Seleccione un Tamaño
US$ 120,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 120,00
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
transparent
envase
pkg of 250 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 780555
Altura
56.64 mm
D.E.
16.6 mm
capacidad
5 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
They are available either with an easy-to-open snap-on lid. The disposable microtubes can be centrifuged up to the maximum RCF value stated and autoclaved at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285. For a reading of the approximate volume, they have an easy-to-read graduation.
Características y beneficios
- High cleanliness for demanding applications
- Tight sealing snap lid
- Can be opened and closed with one hand
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)