Documentos clave
BR73729
BRAND® filter flask, glass, with lateral socket
capacity 2000 mL
Sinónimos:
Bottles, Filter flask, Glass
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 273,00
US$ 273,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 273,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.24
US$ 273,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
flat bottom flask
Junta
joint ST/NS neck33.7 mm
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 73729
botella capacidad
2000 mL
capacidad
2000 mL
embudo capacidad
2000 mL
cuello diám.
60 mm
Descripción general
The BRAND® Filter Flask with Lateral Socket is a high-quality laboratory vessel designed for efficient filtration processes. Made from Boro 3.3 glass, this flask meets DIN 12476 and ISO 6556 standards, ensuring durability and reliability in various laboratory applications. Equipped with a lateral socket for vacuum tubing with an outer diameter of 15-18 mm, facilitating efficient vacuum filtration and liquid transfer.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)