Documentos clave
BR705808
BRAND® Transferpette® S Pipette
capacity (10 μL), single-channel, fixed volume, mechanical, DE-M
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
single-channel fixed volume
mechanical
envase
case of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 705808
capacidad
(10 μL)
Categorías relacionadas
Características y beneficios
  • Efficient: one-hand operation
  • Flexible: ergonomic design for all hand sizes
  • Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)