BR704269
BRAND® filling tube for remote dispensing system Dispensette®
L 1 m, O.D. 6.9 mm
Sinónimos:
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, Dispensette®
Seleccione un Tamaño
US$ 42,90
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 42,90
Productos recomendados
Materiales
FEP
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 704269
Longitud
1 m
D.E.
6.9 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)