BR704267
BRAND® filling tube for remote dispensing system Dispensette®
L 10 m, O.D. 7.6 mm
Sinónimos:
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, Dispensette®
Seleccione un Tamaño
US$ 490,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 490,00
Productos recomendados
Materiales
FEP
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 704267
Longitud
10 m
D.E.
7.6 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)