BR704006
BRAND® bottle for dispensers
capacity 500 mL, with Ethyl-Acrylate coat
Sinónimos:
Accessories, Bottle-top Dispenser, Bottles, Dispensette®
Seleccione un Tamaño
US$ 57,30
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 57,30
Productos recomendados
Materiales
amber bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
soda-lime glass bottle (with Ethyl-Acrylate coat)
square bottle
Junta
Joints threaded neck (GL32)
Características
with cap
with Ethyl-Acrylate coat
with PP screw cap GL32
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 704006
capacidad
500 mL
diám. × Al
80 mm × 195 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)