Documentos clave
BR701381
BRAND® Sealing Paddle
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 29,80
US$ 29,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 29,80
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.13
US$ 29,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polyethylene
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
BRAND 701381
Categorías relacionadas
Descripción general
To securely and easily apply self-adhesive films. The sealing paddle helps to attach the film to the plate with a uniform pressure. Especially suited for plates with raised rim.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)