Documentos clave
BR465424
BRAND® filter funnel
borosilicate glass, capacity 125 mL, 17 D 4
Sinónimos:
Filter, Filter funnel
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 159,00
US$ 159,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 159,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
US$ 159,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
fabricante / nombre comercial
BRAND 465424
capacidad
125 mL
diám. del filtro
6 cm
tamaño de poro
10-16 μm
Descripción general
Crafted from borosilicate glass, known for its excellent thermal and chemical resistance, making it suitable for a wide range of substances.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)