BR462827
BRAND® rubber conical gasket for filter funnels and filter flasks
size 42 mm
Sinónimos:
Filter, Rubber gasket
Seleccione un Tamaño
US$ 150,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 150,00
Productos recomendados
Materiales
EPDM rubber
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 462827
tamaño
42 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)