Documentos clave
Z254274
Sigma-Aldrich
Individual Filter Adapters
size 3
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 144,00
US$ 144,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 144,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
US$ 144,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
tamaño
3
envase
pkg of 12 ea
Al × grosor
25 mm × 3 mm
fondo D.E. × D.I.
22 mm × 16 mm
parte superior D.E. × D.I.
37 mm × 31 mm
Descripción general
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)