Documentos clave
BR43338
BRAND® BLAUBRAND® density bottle, Gay-Lussac pattern, calibrated
capacity 100 mL, borosilicate glass
Sinónimos:
BLAUBRAND®, Gay-Lussac
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 146,00
US$ 146,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 146,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.71
US$ 146,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle (Gay-Lussac)
white bottle
Junta
joint ST/NS neck10/19
Características
with cap
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 43338
capacidad
100 mL
Descripción general
DIN ISO 3507, type Gay-Lussac. Calibrated to contain (TC, In). Incl. individual certificate. Stopper NS 10/19 with capillary. Top of stopper ground and polished. The volume in cm³ is specified to a precision of 3 decimal places.
Información legal
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Density bottles determine liquid density, calibrated 'to contain' for accuracy, though not volumetric instruments like volumetric flasks.