BR37481
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP
capacity 5 mL, joint: 10/19, polypropylene stopper
Sinónimos:
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
Seleccione un Tamaño
US$ 115,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 115,00
Productos recomendados
Materiales
amber
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Junta
joint ST/NS neck10/19
joint: 10/19
Características
class A DE-M marking. To DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). With USP batch certificate.
DE-M marking
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 37481
capacidad
5 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)