Documentos clave
BR31748
BRAND® SILBERBRAND Class B glass measuring cylinders, tall form
volume 250 mL
Sinónimos:
Graduated Cylinders, SILBERBRAND
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Materiales
borosilicate glass 3.3
Características
subdivision 2 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND 31748
intervalo de medición del volumen
250 mL
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)