Documentos clave
BR23833
BRAND® spare burette length for compact automatic burette
10 mL, SILBERBRAND
Sinónimos:
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 84,50
US$ 84,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 84,50
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
US$ 84,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
amber AR-Glass
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 23833
intervalo de medida
10 mL
bureta L
360 mm
volumen
10 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
The BRAND® spare burette length for the compact automatic burette is made from high-quality Boro 3.3 clear glass, ensuring durability and clarity for precise measurements. Designed specifically for compatibility with BLAUBRAND® and SILBERBRAND compact automatic burettes, this spare part maintains the performance standards required for accurate liquid dispensing.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)