Documentos clave
BR23829
BRAND® compact automatic SILBERBRAND burette, without support/clamp
volume 25 mL, with LDPE bottle and PVC filling tube
Sinónimos:
Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 268,00
US$ 268,00
Fecha estimada de envío01 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 268,00
About This Item
UNSPSC Code:
41121808
NACRES:
NB.43
US$ 268,00
Fecha estimada de envío01 de abril de 2025
material
borosilicate glass (5.4)
manufacturer/tradename
BRAND 23829
volume measuring range
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
volume
25 mL
General description
The Modular Automatic Burette Concept! Fast to dismantle and easy to clean. Easy to repair - all individual components replaceable! Borosilicate glass 5.4, detachable PTFE stopcock. Calibrated to deliver (TD, Ex). 25 ml: Error limit according to class B, DIN EN ISO 385. 50 ml: DIN EN ISO 385, class B.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)