Documentos clave
BR23811
BRAND® compact automatic SILBERBRAND burette, without support/clamp
volume 50 mL, with LDPE bottle and PVC filling tube
Sinónimos:
Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 198,00
US$ 198,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 198,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
US$ 198,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
AR-Glass
fabricante / nombre comercial
BRAND 23811
intervalo de medición del volumen
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
volumen
50 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
The Modular Automatic Burette Concept! Fast to dismantle and easy to clean. Easy to repair - all individual components replaceable! Boro 3.3, detachable PTFE stopcock. Error limits according to class B, DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex).
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)