BR23758
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 50 mL, bottle size 1000 mL, AR-Glass
Sinónimos:
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
Seleccione un Tamaño
US$ 177,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 177,00
Productos recomendados
Materiales
AR-Glass
Características
Schellbach stripe
graduated in white
fabricante / nombre comercial
BRAND 23758
intervalo de medición del volumen
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
botella tamaño
1000 mL
bureta tamaño
50 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)