Documentos clave
BR23746
BRAND® fitting for automatic burette Dr. Schilling
for 15 mL burette
Sinónimos:
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 36,00
US$ 36,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 36,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
US$ 36,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 23746
Categorías relacionadas
Descripción general
Micrometer screw with press button, including support clamp.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)