BR152907
BRAND® tubing connector, Y-shape
polypropylene, for tubing i.d., 8 ‑ 9 mm
Sinónimos:
Tubing, Tubing Connectors
Seleccione un Tamaño
US$ 74,40
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 74,40
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
Características
for tubing i.d. 8 ‑ 9 mm
envase
pack of 20 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 152907
Longitud
64 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)