Documentos clave
BR144640
BRAND® BISTABIL® ground glass stopper, conical joint
joint: ST/NS 34/35
Sinónimos:
BRAND® BISTABIL® ground glass stopper conical joint stopper, Conical joint stoppers, Stoppers
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 27,30
US$ 27,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 27,30
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.51
US$ 27,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS34/35
descripción
hexagonal grip
hollow
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 144640
Descripción general
Conical ground joint stopper made from Duran®. Hollow with drip tip and hexagonal grip. Meets DIN 12 252.
DIN 12252. Hollow, with drip tip and hexagonal grip.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)