Documentos clave
BR140004
BRAND® separating funnel with screw cap
size 125 mL, polypropylene
Sinónimos:
Funnels, Separating funnels
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 265,00
US$ 265,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 265,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 265,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
conical PTFE stopcock
polypropylene
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 140004
tamaño
125 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Polypropylene, high clarity for observation of contents. With polypropylene screw cap and special conical PTFE stopcock with retention device. Autoclavable (121 °C).
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)