Documentos clave
BR139115
BRAND® scoop
volume 50 mL, L 160 mm
Sinónimos:
Scoops
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 28,70
US$ 28,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 28,70
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
US$ 28,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polypropylene
white
fabricante / nombre comercial
BRAND 139115
Longitud
160 mm
volumen
50 mL
Descripción general
The BRAND® Scoop is made from high-quality polypropylene (PP) and features a clean white color, making it suitable for a variety of laboratory and industrial applications. Designed for efficient handling and transfer of powders, granules, and other materials, this scoop offers excellent durability and chemical resistance. Its ergonomic design ensures comfortable use, allowing for precise scooping and pouring.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)