Documentos clave
BR130974
BRAND® storage bottle
volume 10 L, wide neck
Sinónimos:
Bottles, Storage Bottles
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 76,90
US$ 76,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 76,90
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 76,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
high-density polyethylene
round bottle
white bottle
wide-mouth bottle
Junta
joint threaded neck
Características
with cap
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 130974
capacidad
10 L
diám. × Al
210 mm × 395 mm
volumen
10 L
10000 mL
Descripción general
With screw cap and carrying handle.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)