Documentos clave
BR114106
BRAND® culture tube, rimless
L × W 12 mm × 75 mm, thickness 0.6 mm
Sinónimos:
Culture tubes, Tubes
Seleccione un Tamaño
250 EA
US$ 49,40
US$ 49,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 EA
US$ 49,40
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
US$ 49,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
round bottom
screw top cap
soda-lime glass tube
straight neck
transparent tube
esterilidad
non-sterile
Características
RCF 3,000 × g
neck thread push fit
envase
pack of 250 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 114106
L × An
12 mm × 75 mm
capacidad
12 mL
5.5 mL
grosor
0.6 mm
Descripción general
Crafted from high-quality glass, these tubes provide excellent clarity and durability, making them ideal for cell culture and other scientific applications. Autoclavable at 121 °C, ensuring easy sterilization.
Características y beneficios
  • Excellent sample visibility
  • Good chemical resistance
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)