Documentos clave
Z740996
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube without rim
capacity 4 mL, O.D. × L 10 mm × 75 mm, round bottom
Seleccione un Tamaño
200 EA
US$ 141,00
US$ 141,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 EA
US$ 141,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
US$ 141,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
envase
case of 200 ea (4 packs of 50EA)
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
D.E. × L
10 mm × 75 mm
capacidad
4 mL
tubo diám.
10 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. Without rim.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)