Documentos clave
BMSV1002S8
Sigma-Aldrich
Aspire Laboratory Aspirator Accessories
Optional eight channel adapter, fine tip stainless steel
Sinónimos:
multichannel aspiration adapter, vacuum aspirator multichannel adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific V1002-S8
Categorías relacionadas
Descripción general
Accessories designed for use with Aspire laboratory aspirator.
The aspirator 8-channel fine capillary tip adapter is manufactured from stainless steel and enables fine control aspiration.
Información legal
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
Aspire is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)