Documentos clave
BMSD113110
Benchmark Silica Glass Bulk Beads
bead diam. 1 mm, acid washed
Sinónimos:
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization, BeadBug grinding medium
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
silica (glass)
envase
pkg of 200 g
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific D1131-10
diám. microesfera
1 mm
compatibilidad
BeadBug and BeadBlaster
Descripción general
Loose, bulk beads, 0.5mm diameter, acid washed glass for bead homogenization
Aplicación
Bead homogenization
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)