BMSD113105
Benchmark Silica Glass Bulk Beads
bead diam. 0.5 mm, acid washed
Sinónimos:
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization, BeadBug grinding medium
About This Item
Productos recomendados
Materiales
silica (glass)
envase
pkg of 200 g
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific D1131-05
diám. microesfera
0.5 mm
compatibilidad
BeadBug and BeadBlaster
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)