Documentos clave
BMSB3D1020
Sigma-Aldrich
MiniMixer 3D Fixed speed Nutating Shaker
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
Tilt Angle: +/-20 degrees
work surface: dimpled rubber mat
Características
capacity 3.5 lb (load capacity)
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific B3D1020
Parámetros
24 rpm speed
An × P × Al
10.5 in. × 7.5 in. × 8 in.
Descripción general
  • "Nutating" motion for thorough, uniform mixing
  • Includes autoclavable dimpled mat, perfect for blood and centrifuge tubes
  • Stacking platforms and flat mats are available
  • Safe for incubator or cold room use
Información legal
MiniMixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)