Documentos clave
BMSB0718
Sigma-Aldrich
LaBungee 4 cord bungee cord pack for use with BenchRocker
range 7 - 18 in. working range
Seleccione un Tamaño
4 EA
US$ 44,60
US$ 44,60
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 EA
US$ 44,60
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
US$ 44,60
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
envase
pack of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific B0718
Descripción general
  • Working range of 7 to 18 inches
  • Elastic tie down cord
  • Comes complete with hooks
  • For use with rocking platforms
  • Four cords per pack
Información legal
BenchRocker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
LaBungee is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)