Merck
BLN00015
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 1.290,00
US$ 1.290,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 2 días laborables (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 1.290,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4ClN3
Número de CAS:
Peso molecular:
153.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
US$ 1.290,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 2 días laborables (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
cadena SMILES
Clc1nccc2[nH]ncc12
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-6-4-3-9-10-5(4)1-2-8-6/h1-3H,(H,9,10)
Clave InChI
FUXZQGSDRGDYGX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)