This product contains a total of 5 pieces.
BASMF2064
Replacement frit for Reference Electrodes
Sinónimos:
Reference Electrode Frit
Seleccione un Tamaño
US$ 325,00
Disponible para envío el21 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 325,00
Disponible para envío el21 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
envase
pack of 5 ea
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
this kit includes 2 pieces in total?
1 answer-
Helpful?
-
-
Are these frits suitable for Hg/HgO (1M KOH) electrodes?
1 answer-
No, the MF-2064 CoralPor tips will dissolve in an alkaline solution.