Documentos clave
BAH131890000
Poxygrid® bag holder
to hold, 24 x 36 in (61 x 91 cm) bag
Sinónimos:
bag holder
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
to hold 24 x 36 in (61 x 91 cm) bag
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H13189-0000
Diámetro
14.6 in. (370 mm) × 29.5 in. (750 mm)
Descripción general
Sturdy wire holder keeps bags open while a separate hooked ring that rests over the top keeps them securely in place
Características y beneficios
  • Bright biohazard orange colored epoxy-coated steel wire
  • Chemical and corrosion-resistant; unaffected by organic solvents, salts, weak acids and weak alkalis
  • Will withstand a temperature range of -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF)
  • Autoclavable
Información legal
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)